ABN469
Anti-DISC1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
DISC1 Antibody, Disrupted in schizophrenia 1 protein, KIAA0457
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DISC1(27185)
Descrizione generale
DICS1 is highly expressed in the dentate gyrus of the hippocampus. It is also expressed in the temporal and parahippocampal cortices and cells of the white matter. Expression rises within the dentate gyrus and temporal cortex from the neonatal period to infancy, declines markedly in adolescence, and declines further with aging. Uniprot describes 8 isoforms ranging between ~37 kDa and ~94 kDa.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected DISC1 in 15 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
NIH/3T3 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1