ABN415
Anti-TRAPPC1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
TRAPPC-1, Trafficking protein particle complex subunit 1, BET5 homolog, Multiple myeloma protein 2, MUM-2, MUM2
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
monkey (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRAPPC1(58485)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Neurotransmitters & Receptors
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected TRAPPC1 in human cerebral cortex, cerebellum, and kidney.
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected TRAPPC1 in 5 µg of TRAPPC1 transfected HEK293T cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1