SAB5701115
Anti-PD-L1/CD274 antibody produced in mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
rat, mouse, monkey, human
Concentrazione
1.51 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PD-L1(29126)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1