ABN1654
Anti-Pro-NRG2 ECD
from rabbit
Sinonimo/i:
Pro-NRG2, Divergent of neuregulin 1, DON-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NRG2(9542)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Pro-NRG2 ECD in 10 µg of mouse cerebellum lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2