ABN27
Anti-GRIP-1 Antibody, CT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
glutamate receptor interacting protein 1, glutamate receptor-interacting protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Grip1(84016)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: 1:300 dilution from a previous lot detected GRIP-1 in rat brain cells.
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualità
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected GRIP-1 on 10 µg of rat brain cytosol tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat brain cytosol tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1