ABN1369
Anti-Substance P Receptor
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Substance-P receptor, Neurokinin-1 receptor, NK-1 receptor, NK-1R, SPR, Tachykinin receptor 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
canine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TACR1(6869)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected substance P receptor in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Altre note
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1