ABF295
Anti-IL27RA Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Interleukin-27 receptor subunit alpha, IL-27 receptor subunit alpha, IL-27R subunit alpha, IL-27R-alpha, IL-27RA, Cytokine receptor WSX-1, Cytokine receptor-like 1, Type I T-cell cytokine receptor, TCCR, ZcytoR1, IL27RA
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL27RA(9466)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected IL27RA in A549 cells.
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected IL27RA in human spleen tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2