ABE999
Anti-RPB3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
RPB3, DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB3, RNA polymerase II subunit 3, RNA polymerase II subunit B3, DNA-directed RNA polymerase II 33 kDa polypeptide, DNA-directed RNA polymerase II subunit C, RPB31
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POLR2C(5432)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected RPB3 in 10 µg of HUVEC cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1