ABE606
Anti-PERP Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
p53 apoptosis effector related to PMP-22, PERP, Keratinocyte-associated protein 1, KCP-1, Krtcap1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PERP(64065)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualità
Western Blotting/Peptide Inhibition Assay Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PERP in 15 µg of A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
A431 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2