ABE480
Anti-Centrin-2 Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Centrin-2, Caltractin isoform 1
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CETN2(1069)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Centrin-2 in wild type and galectin-3 null mouse kidney tissues (Koch, A., et al. (2010). Mol Biol Cell. 21(2):219-231.).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated Centrin-2 in MDCK cell lysate (Koch, A., et al. (2010). Mol Biol Cell. 21(2):219-231.).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Centrin-2 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1