ABE1966
Anti-BPTF (VCU19)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Nucleosome-remodeling factor subunit BPTF, Bromodomain and PHD finger-containing transcription factor, Fetal Alz-50 clone 1 protein, Fetal Alzheimer antigen
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on high sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BPTF(2186)
mouse ... Bptf(207165)
rat ... Bptf(303617)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ChIP-seq Analysis: A representative lot mapped BPTF chomsome 19 enrichment sites by ChIP-seq analysis (Courtesy of Joseph Landry, Ph.D, Virginia Commonwealth University School of Medicine).
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected BPTF occupancy at Ctcf-targeted chromatin sites containing BPTF-dependent nucleosome-free regions (NFRs) using mouse embryonic stem cell (mESC) chromatin preparation (Qiu, Z., et al. (2015). Mol. Cell. Biol. 35(1):224-237).
Western Blotting Analysis: A 1:1,250 dilution from a representative lot detected BPTF in 50 µg of wild-type, but not BPTF-knockout, mouse embryonic fibroblast (MEF) lysate (Courtesy of Joseph Landry, Ph.D, Virginia Commonwealth University School of Medicine).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected BPTF in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1