Documenti fondamentali
Z405752
Cotton blend glove liners
size M/L (mens), medium weight
Sinonimo/i:
fabric glove insert
Scegli un formato
1 PKG
31,90 €
31,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
31,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
31,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
(52% Polyester/48% Cotton)
white gloves
Misura
M/L (mens)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
latex free
powder-free
reusable
Confezionamento
pack of 12 pair
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Lunghezza
9 in.
Descrizione generale
Use these gloves for product protection during inspection or light manufacturing. Also ideal for use as a liner underneath outer gloves. Reversible pattern allows glove to be worn on either hand. Lightweight styles feature unhemmed cuffs.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)