Documenti fondamentali
ABE1791
Sigma-Aldrich
Anti-Histone H3Q5ser
Scegli un formato
25 μL
142,00 €
100 μL
363,00 €
142,00 €
Spedizione prevista il08 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 μL
142,00 €
100 μL
363,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
142,00 €
Spedizione prevista il08 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rabbit, mouse, human
Concentrazione
(Please refer to lot specific datasheet.)
tecniche
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Descrizione generale
KLH-conjugated linear peptide corresponding to 10 amino acids from the N-terminal region of human Histone H3.1 serotonylated on glutamine 5.
Specificità
This rabbit polyclonal antibody specifically detects Histone H3.1 serotonylated at glutamine 5 position.
Applicazioni
Epitope: N-terminus
Qualità
Evaluated by Dot Blot on H3Q5-Serotonyl peptide.
Dot Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Histone H3Q5serH3Q5-Serotonyl peptide, but not the unmodified H3(1-10)-control peptide.
Proprietà fisiche
~16 kDa observed; 15.51 kDa calculated. Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).
Stato fisico
Purified rabbit polyclonal antibody in buffer containing 0.1 M Tris-Glycine (pH 7.4), 150 mM NaCl with 0.05% sodium azide.
Stoccaggio e stabilità
Stable for 1 year at 2-8°C from date of receipt.
Altre note
Human, Mouse.