Documenti fondamentali
ABE1453
Sigma-Aldrich
Anti-fosfo Brd4 (Ser492/Ser494)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Bromodomain-containing protein 4, Protein HUNK1
Scegli un formato
100 μL
366,00 €
366,00 €
Spedizione prevista il06 giugno 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
366,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
366,00 €
Spedizione prevista il06 giugno 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer492)
Informazioni sul gene
human ... BRD4(23476)
Descrizione generale
La proteina 4 contenente bromodominio o Bromodomain-containing protein 4 (UniProt O60885; nota anche come MCAP, proteina associata al cromosoma mitotico, Proteina HUNK1) è codificata nell′uomo dal gene BRD4 (noto anche come HUNK1, MCAP) (ID Gene 23476). E′ un membro della famiglia di proteine BET (bromodominio ed extra-terminale) che funge da reader della cromatina legando le lisine acetilate degli istoni. Svolge un ruolo chiave nella trasmissione della memoria epigenetica attraverso le divisioni cellulari e nella regolazione della trascrizione. Rimane associata alla cromatina acetilata durante l'intero ciclo cellulare e fornisce la memoria epigenetica per la trascrizione genica post mitotica in G1 preservando lo stato di acetilazione della cromatina e contribuendo a mantenere la struttura di ordine superiore della cromatina. Durante l'interfase, svolge un ruolo chiave nella regolazione della trascrizione dei geni inducibili attivata dal segnale, associandosi al complesso P-TEFb e reclutandolo ai promotori. La proteina 4 contenente bromodominio è necessaria per formare il complesso P-TEFb trascrizionalmente attivo rimuovendo i regolatori negativi come il complesso 7SKsnRNA e HEXIM1 da P-TEFb e trasformandolo nella forma attiva che può quindi fosforilare il dominio C-terminale dell'RNA polimerasi II. Promuove la fosforilazione di Ser2 del dominio C-terminale della RNA polimerasi II. Oltre agli istoni acetilati, la proteina 4 contenente bromodominio riconosce e lega anche RELA acetilata, portando a un ulteriore reclutamento del complesso P-TEFb e alla successiva attivazione di NF-kappa-B. E′ inoltre stato riportato che agisca come regolatore della trascrizione mediata da p53/TP53 e, in seguito alla fosforilazione da parte della caseina chinasi 2K2, viene reclutato ai promotori target di p53/TP53. Il knockout di BRD4 nei topi è letale, mentre l′inibizione di BRD4 da parte dell'inibitore JQ1 (N. Cat. 500586) è stata riportata influenzare la trascrizione di proteine sinaptiche critiche, con conseguente deficit di memoria e ridotta suscettibilità alle convulsioni nei topi.
Specificità
Questo anticorpo policlonale di coniglio rivela la proteina 4 contenente bromodominio fosforilata in Ser492/Ser494. Ha come target un epitopo di 14 aminoacidi situato nella metà N-terminale.
Immunogeno
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente a 14 amminoacidi in prossimità delle Ser492/Ser494 della metà N-terminale della proteina Brd4 fosforilata umana.
Applicazioni
Analisi mediante Western blotting: una diluizione 1:500 di un lotto rappresentativo ha rivelato fosfo Brd4 (Ser492/Ser494) nel lisato totale di neuroni (per gentile concessione di Erica Korb, Ph.D., Rockefeller University).
Analisi immunocitochimica: una diluizione 1:500 di un lotto rappresentativo ha rivelato fosfo Brd4 (Ser492/Ser494) in cellule corticali di topo in coltura (C47blac6). (Per gentile concessione di Erica Korb, Ph.D., Rockefeller University).
Analisi dot blot: un lotto rappresentativo ha rilevato fosfo Brd4 (Ser492/Ser494) in peptidi fosfo Brd4 (per gentile concessione di Erica Korb, Ph.D., Rockefeller University).
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L′anti-fosfo Brd4 (Ser492/Ser494), No. Cat. ABE1453, è un anticorpo policlonale di coniglio altamente specifico che riconosce la proteina 4 contenente bromodominio, è stato testato in dot blot, immunocitochimica, immunoistochimica e Western blotting.
Qualità
Valutato con metodica Western blot su lisati di cellule IPS umane.
Western blotting: una diluizione 1:2000 di questo anticorpo ha rivelato la fosfo Brd4 (Ser492/Ser494) in 10 µg di lisato di cellule IPS umane.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a 200 kDa, 152,22 kDa calcolati. In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 150 mM e azoturo di sodio 0,05%.
Purificato per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Xuemei Li et al.
Neurochemical research, 49(5), 1254-1267 (2024-02-21)
Fibrotic scars play important roles in tissue reconstruction and functional recovery in the late stage of nervous system injury. However, the mechanisms underlying fibrotic scar formation and regulation remain unclear. Casein kinase II (CK2) is a protein kinase that regulates
Abhiraami Kannan-Sundhari et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 576654-576654 (2020-10-06)
Hair cells (HCs) play crucial roles in perceiving sound, acceleration, and fluid motion. The tonotopic architecture of the sensory epithelium recognizes mechanical stimuli and convert them into electrical signals. The expression and regulation of the genes in the inner ear
Clara Penas et al.
Nature communications, 10(1), 3028-3028 (2019-07-12)
Cerebellar neuronal progenitors undergo a series of divisions before irreversibly exiting the cell cycle and differentiating into neurons. Dysfunction of this process underlies many neurological diseases including ataxia and the most common pediatric brain tumor, medulloblastoma. To better define the