ABE1407
Anti-Ubiquitin-conjugating enzyme E2 A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Ubiquitin-conjugating enzyme E2 A, RAD6 homolog A, HR6A, hHR6A, Ubiquitin carrier protein A, Ubiquitin-protein ligase A
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
primate (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBE2A(7319)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Ubiquitin-conjugating enzyme E2 A in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1