ABE1404
Anti-MAFA Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Transcription factor MafA, Pancreatic beta-cell-specific transcriptional activator, Transcription factor RIPE3b1, V-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog A
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAFA(389692)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1 µg/mL dilution of this antibody detected MAFA in a 293T cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2