ABE1331
Anti-Zinc finger protein Eos Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Zinc finger protein Eos, Ikaros family zinc finger protein 4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IKZF4(64375)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: 1.0 µg/mL from a representative lot detected Zinc finger protein Eos in HepG2 cells.
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Zinc finger protein Eos in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Altre note
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1