ABE1025
Anti-Achaete-scute homolog 1 Antibody (ASCL1)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Achaete-scute homolog 1, ASH-1, hASH1, Class A basic helix-loop-helix protein 46, bHLHa46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ASCL1(429)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Achaete-scute homolog 1 (ASCL1) in rat cerebellum, rat cerebral cortex, and rat hippocampus tissue.
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Achaete-scute homolog 1 (ASCL1) in 5 µg of lysate from cells over expressing Achaete-scute homolog 1 (ASCL1).
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1