Vai a
ABC213
Anticorpo anti-fosfo-ULK1 (Ser777)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Serine/threonine-protein kinase ULK1, Serine/threonine-protein kinase Unc51.1, Unc-51-like kinase 1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Spedizione prevista il26 maggio 2026daMerck S.p.A
453,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB, inhibition assay
Citations:
9
453,00 €
Spedizione prevista il26 maggio 2026Dettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer777)
General description
ULK1 o omologo della proteina 1 correlata ad autofagia (ATG1) è una serin/treonin-protein chinasi. L′espressione di questa proteina è ubiquitaria ed è particolarmente abbondante nel cervello, nel tessuto muscolare scheletrico e nel cuore. È implicata nella via di trasduzione del segnale dei recettori di mTOR responsabile della regolazione dell′autofagia nelle cellule private di sostanze nutritive. mTOR può interagire con ULK1 quando partecipa al complesso ULK1/FIP200/Atg13. ULK1 può avere una funzione importante nello sviluppo neuronale: l′eliminazione dell′attività enzimatica di ULK1 mediante distruzione mirata del suo dominio chinasico ha bloccato lo sviluppo dei neuroni nel cervello di topo in via di sviluppo, verosimilmente bloccando il trafficking delle neurotrofine mediato da ULK1.
Visualizzato a circa 120 kDa
Immunogen
Peptide lineare coniugato con KLH, corrispondente alla regione in prossimità della regione C-terminale della proteina ULK1 umana fosforilata in Ser777.
Application
L'anticorpo anti-fosfo-ULK1 (Ser777) è un anticorpo policlonale di coniglio altamente specifico proteina correlata ad autofagia. È stato testato in Western blotting & in un saggio di inibizione con peptide.
Valutata mediante Western blotting/saggio di inibizione con peptide su lisato di cellule A431.
Western blotting/saggio di inibizione con peptide: questo anticorpo alla concentrazione di 2 µg/mL ha permesso di rivelare la proteina fosfo-ULK1 (Ser777) in 10 µg di lisato di cellule A431.
Analysis Note
Valutata mediante Western blotting in lisato di cellule A431.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 2 µg/mL ha permesso di rivelare la proteina fosfo-ULK1 (Ser777) in 10 µg di lisato di cellule A431.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
ABC124ABC112SAB1306610
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: 1:100, western blot: 1:1000
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.
Jingxiang Wang et al.
Virulence, 13(1), 1697-1712 (2022-09-29)
Autophagy plays an important role in defending against invading microbes. However, numerous viruses can subvert autophagy to benefit their replication. Porcine epidemic diarrhoea virus (PEDV) is an aetiological agent that causes severe porcine epidemic diarrhoea. How PEDV infection regulates autophagy
Xiaoning Hao et al.
Experimental neurology, 363, 114358-114358 (2023-02-28)
Angelman Syndrome (AS) is a neurodevelopmental disorder caused by deficiency of the maternally expressed UBE3A gene. The UBE3A proteins functions both as an E3 ligase in the ubiquitin-proteasome system (UPS), and as a transcriptional co-activator for steroid hormone receptors. Here
Sheng Dai et al.
Autophagy, 13(8), 1435-1451 (2017-06-15)
The drug 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HPβCD) reduces lysosomal cholesterol accumulation in Niemann-Pick disease, type C (NPC) and has been advanced to human clinical trials. However, its mechanism of action for reducing cholesterol accumulation in NPC cells is uncertain and its molecular target
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
ABC21304053252941191