ABC118
Anticorpo anti-fosfo-Beclin (Thr119)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Beclin-1, Coiled-coil myosin-like BCL2-interacting protein, Protein GT197
Scegli un formato
382,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
382,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
tecniche
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr119)
Informazioni sul gene
human ... BECN1(8678)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosi & cancro
Apoptosi - Altro
Qualità
Saggio di Western blotting: una concentrazione di 5 µg/mL di questo anticorpo ha permesso di rivelare la fosfo-beclin in 10 µg di tessuto tumorale prostatico umano.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Lisato di tessuto tumorale prostatico umano.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Articoli
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.