Documenti
AB9234
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-oligomeri di amiloide, αβ
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-oligomer
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, eukaryotes, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
Descrizione generale
Le proteine di amiloide monomeriche talvolta possono oligomerizzare nelle dannose fibrille amiloidi. A causa di un parziale ripiegamento errato o della denaturazione a cui possono andare incontro, alcune proteine non correlate alla malattia possono assumere conformazioni amiloidogeniche. Nello stato patologico, una cospicua oligomerizzazione amiloide genera placche all’interno del tessuto nervoso correlabili alla sintomatologia dell'Alzheimer.
Specificità
Riconosce gli oligomeri di amiloide. L′anticorpo riconosce tutti i tipi di oligomeri di amiloide, in particolare una struttura principale dell′epitopo che è condivisa dagli oligomeri di amiloide ma che è assente nelle proteine native, nei monomeri amiloidogenici e nelle fibrille di amiloide mature. Questo anticorpo è stato denominato A11.
Immunogeno
Epitopo: oligomero
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica:
è stata utilizzata una diluizione 1:1.000-1:10.000 di un lotto rappresentativo.
Immunoprecipitazione:
è stata usata una diluizione 1:1.000 di un lotto rappresentativo. Tampone di lisi cellulare consigliato: RIPA. Agente di cattura consigliato: sferette magnetiche (Dynabeads). Polipeptidi noti per co-precipitare: oligomeri di beta-amiloide, alfa-sinucleina.
ELISA (metodo diretto):
un lotto rappresentativo di questo anticorpo è stato utilizzato per un saggio ELISA.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
L'anticorpo anti-oligomeri di amiloide, αβ, è diretto contro gli oligomeri di amiloide ed è adatto all'uso nei saggi di ELISA, IF, IH, IH(P), IP & WB.
Sottocategoria di ricerca
Malattie neurodegenerative
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisati di cervello di topo.
Western blotting:
una diluizione 1:500 di questo anticorpo ha rilevato gli oligomeri di amiloide in 10 μg di lisati di cervello di topo.
Stato fisico
Non purificato
Siero di coniglio. Non contiene conservanti.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a -20ºC dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Cervello
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Sónia S Leal et al.
The Journal of biological chemistry, 288(35), 25219-25228 (2013-07-19)
Imbalance in metal ion homeostasis is a hallmark in neurodegenerative conditions involving protein deposition, and amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is no exception. In particular, Ca(2+) dysregulation has been shown to correlate with superoxide dismutase-1 (SOD1) aggregation in a cellular model
S100A9 knockout decreases the memory impairment and neuropathology in crossbreed mice of Tg2576 and S100A9 knockout mice model.
Kim, HJ; Chang, KA; Ha, TY; Kim, J; Ha, S; Shin, KY; Moon, C; Nacken, W; Kim, HS; Suh, YH
Testing null
Carolyn Hollands et al.
Molecular neurodegeneration, 12(1), 64-64 (2017-09-10)
The molecular mechanism underlying progressive memory loss in Alzheimer's disease is poorly understood. Neurogenesis in the adult hippocampus is a dynamic process that continuously changes the dentate gyrus and is important for hippocampal plasticity, learning and memory. However, whether impairments
Clustering and internalization of toxic amylin oligomers in pancreatic cells require plasma membrane cholesterol.
Trikha, S; Jeremic, AM
The Journal of Biological Chemistry null
Kaolin-induced chronic hydrocephalus accelerates amyloid deposition and vascular disease in transgenic rats expressing high levels of human APP.
Silverberg, GD; Miller, MC; Pascale, CL; Caralopoulos, IN; Agca, Y; Agca, C; Stopa, EG
Fluids and Barriers of the Cns null