Documenti fondamentali
576883
Sigma-Aldrich
Tin
nanopowder, <150 nm particle size (SEM), ≥99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Metallic tin, Silver Matt Powder, Tin Powder, Tin element
Scegli un formato
5 G
59,40 €
59,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
59,40 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.71
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
11101716
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
59,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99% trace metals basis
Stato
nanopowder
Resistività
11 μΩ-cm, 20°C
Dimensione particelle
<150 nm (SEM)
P. ebollizione
2270 °C (lit.)
Punto di fusione
231.9 °C (lit.)
Densità
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Sn]
InChI
1S/Sn
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Tin nanopowder can be used in the fabrication of a variety of devices, such as:
  • lithium ion batteries[1][2]
  • dye sensitized solar cells (DSSCs)[3]
  • fuel cells[4]
  • supercapacitors[5]
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Tin shot, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
204692
Tin
Tin granular, 0.425-2.0&#160;mm particle size, &#8805;99.5%, ACS reagent
Sigma-Aldrich
243434
Tin
Tin granulated for analysis (particle size about 4 mm) EMSURE&#174; Reag. Ph Eur
Supelco
1.07806
Tin
Nickel nanopowder, &lt;100&#160;nm avg. part. size, &#8805;99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
577995
Nickel
Titanium nitride nanoparticles based electrocatalysts for proton exchange membrane fuel cells
Avasarala B, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(13), 1803-1805 (2009)
A one-step approach towards carbon-encapsulated hollow tin nanoparticles and their application in lithium batteries
Cui G, et al.
Small, 3(12), 2066-2069 (2007)
Stabilized TiN nanowire arrays for high-performance and flexible supercapacitors
Lu X, et al.
Nano Letters, 12(10), 5376-5381 (2012)
Tin-nanoparticles encapsulated in elastic hollow carbon spheres for high-performance anode material in lithium-Ion batteries
Zhang W, et al.
Advanced Materials, 20(6), 1160-1165 (2008)
Low-cost copper zinc tin sulfide counter electrodes for high-efficiency dye-sensitized solar cells
Xin X, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(49), 11739-11742 (2011)