AB6039
Anti-Vinculin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Metavinculin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VCL(7414)
Descrizione generale
Vinculin′s ability to interact with integrins at the focal adhesion appears to be critical for control of cytoskeletal mechanics, cell spreading, and lamellipodia formation. Thus, vinculin appears to play a key role in shape control based on its ability to modulate focal adhesion structure and function.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Cytoskeleton
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HepG2 cell lysate.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1