AB6031
Anti-Integrin alpha-11 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Integrin alpha-11
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
chicken ... Itga11(415560)
human ... ITGA11(22801)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Integrins
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Integrin alpha-11 in 10 µg of non-boiled & non-B-ME HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
The high molecular weight band seen in a HeLa (non boiled) cell lysate is the integrin complex. The band at ~75-80 kDa is thought to be a denatured form of integrin.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Non-boiled & non-B-ME HeLa cell lysate