AB6021
Anti-Stabilin-1 Antibody, CT
from rabbit
Sinonimo/i:
Fasciclin, EGF-like, laminin-type EGF-like and link domain-containing scavenger receptor 1, MS-1 antigen, common lymphatic endothelial and vascular endothelial receptor-1, fasciclin egf-like, laminin-type egf-like, and link domain-containing scavenger re
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STAB1(23166)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: A previous lot of Anti-Stabilin-1, C-terminus was shown to positively stain using immunofluorescence techniques (Kzhyshkowska, 2008).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualità
Western blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Stabilin-1 on 10 µg of HUVEC lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
HUVEC lysate.
Esclusione di responsabilità
WGK 1