Documenti fondamentali
AB5905
Sigma-Aldrich
Anti-Vesicular Glutamate Transporter 1 Antibody
CHEMICON®, guinea pig polyclonal
Sinonimo/i:
VGLUT1, BNPI
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
IHC
Reattività contro le specie:
rat
tecniche:
immunohistochemistry: suitable
citations:
582
Nome del prodotto
Anticorpo anti-trasportatore vescicolare del glutammato di tipo 1, serum, Chemicon®
Origine biologica
guinea pig
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Il trasportatore vescicolare del glutammato di tipo 1 (VGLUT1) è codificato un gene che mappa sul cromosoma umano 19q13. VGLUT1 è espresso specificamente nelle cellule neuronali del cervello. È caratterizzato da un motivo conservato di tipo dileucina al C-terminale e da due domini poliprolina distali all'estremità C-terminale, incluso uno che si lega alla BAR (Bin/Amphiphysin/Rvs) domain protein endophilin.
Specificità
Riconosce il trasportatore vescicolare del glutammato 1 (VGLUT1, BNPI {Brain specific Na+ dependent inorganic phosphate cotransporter, o cotrasportatore di fosfato inorganico dipendente dal Na+ specifico del cervello}). L′antisiero è stato testato su sezioni di tessuto di sistema nervoso centrale (CNS) di ratto mediante istochimica a immunofluorescenza. L'antisiero marca principalmente le fibre e le terminazioni nervose. VGLUT1 è un eccellente marcatore per le terminazioni nervose glutammatergiche. Il pattern di colorazione ottenuto con l'antisiero VGLUT1 corrisponde al pattern descritto utilizzando altri antisieri per VGLUT1 (Bellocchio et al., 1998; Fremeau et al., 2001; Fujiyama et al., 2001; Sakata-Haga et al., 2001; Tong et al., 2001; Kaneko et al. 2002; Varoqui et al., 2002). IL preassorbimento dell'antisiero VGLUT1 con peptide immunogeno elimina completamente la colorazione immunoistochimica.
Immunogeno
Peptide sintetico derivante dalla proteina VGLUT1 di ratto, non contiene sequenze in comune con VGLUT2. L'immunogeno è disponibile come AG208.
Applicazioni
  • Applicazioni testate
    Analisi immunocitochimica: un lotto rappresentativo diluito 1:250 ha rivelato il trasportatore vescicolare del glutammato 1 in cellule di corteccia di ratto E18.
  • Nota: le effettive diluizioni di lavoro ottimali vanno determinate dall′operatore poiché sia i campioni che le condizioni sperimentali possono variare.
Descrizione del bersaglio
62 kDa
Stato fisico
Siero di cavia in azoturo di sodio 0,1%.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Activation of NMDA Receptors in Lumbar Spinothalamic Cells is Required for Ejaculation.
Staudt MD, de Oliveira CV, Lehman MN, McKenna KE, Coolen LM.
Journal of Sexual Medicine null
Assignment of SLC17A6 (alias DNPI), the gene encoding brain/pancreatic islet-type Na+-dependent inorganic phosphate cotransporter to human chromosome 11p14.3
Aihara Y, et al.
Cytogenetics and Cell Genetics (2001)
Xia Chen et al.
PloS one, 6(2), e17072-e17072 (2011-03-02)
The success of transplants of neural tissue into the adult dentate gyrus in generating mature neurons is highly variable. Here we address the roles of the origin of the tissue and its pre-implantation preparation, and show that both are critical.
Lentiviral delivery of a vesicular glutamate transporter 1 (VGLUT1)-targeting short hairpin RNA vector into the mouse hippocampus impairs cognition
King MV, et al.
Neuropsychopharmacology, 39(2), 464-476 (2014)
Depletion of spinal 5-HT accelerates mechanosensory recovery in the deafferented rat spinal cord
Cragg JJ, et al.
Experimental Neurology, 222(2), 277-284 (2010)