AB5755
Anti-Glial Derived Neurotrophic Factor Antibody
Chemicon®, from chicken
Sinonimo/i:
GDNF
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GDNF(2668)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry: not tested. It is recommended that you try the antibody at 1:50-1:500.
ELISA: 1:500-1:2,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2