AB5731
Anti-Nanog Antibody, NT
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Homeobox transcription factor Nanog, Nanog homeobox
Scegli un formato
150,00 €
Spedizione prevista il04 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
150,00 €
Spedizione prevista il04 giugno 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NANOG(79923)
mouse ... Nanog(71950)
Descrizione generale
NANOG may be useful in the immunohistochemical diagnosis of tumors. NANOG is expressed in germ cells of the fetus and in some germ cell tumors of the gonads and central nervous system (CNS).
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
0.5-1.0 µg/mL. The antibody recognizes a protein of ~35 kDa on NT2/D1 cell lysate. Additional bands of ~55 and ~130 kDa may be seen depending on sample and antibody dilution used.Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Qualità
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected NANOG on 10 μg of Embryonic Mouse Brain lysates
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Whole cell lysate from mouse embryonic stem cells.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato