AB5459
Anti-GABA A Receptor α4 Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GABRA4(2557)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunopreciptation: The antibody will immunoprecipitate 8% of all GABA A receptors in sodium dodecyl sulfate extracts of rat forebrains (150 μL) using 20 μg of antibody.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2