AB5458
Anti-Neprilysin Antibody (Neutral Endopeptidase, Nep)
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
neprilysin, Neprilysin, Enkephalinase, enkephalinase, atriopeptidase, Atriopeptidase, Neutral Endopeptidase, NEP, Endopeptidase 24.11, CD10
Scegli un formato
566,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
566,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MME(4311)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
A previous lot of this antibody was used on Western Blotting.
Immunohistochemistry:
A previous lot of this antibody was used on Immunohistochemistry.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Kidney tissue.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1