AB5308
Anti-Presenilin-1 Antibody, loop, a.a. 275-367, CT
serum, Chemicon®
Scegli un formato
597,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
597,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
hamster, human, mouse, monkey
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PSEN1(5663)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western blot: 1:500-1:3000
Immunoprecipitation.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2