Documenti
AB3080
Sigma-Aldrich
Anti-Green Fluorescent Protein Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
GFP, eGFP
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
vertebrates
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
La proteina fluorescente verde (GFP), ottenuta dalla medusa Aequorea victoria, viene utilizzata come indicatore fluorescente per il monitoraggio dell'espressione genica in una varietà di sistemi cellulari, inclusi organismi viventi e tessuti fissati. A differenza di altri reporter bioluminescenti, la GFP emette fluorescenza in assenza di substrati, cofattori o di altre proteine intrinseche o estrinseche. La GFP purificata è un monomero da 27 kDa costituito da 238 aminoacidi che emette una luce verde (emissione massima a 509 nm) quando eccitato con luce blu o UV.
Specificità
AB3080 è diretto contro la GFP ad elevata purezza ottenuta da Aequorea victoria. Reagisce con la GFP sia nativa che ricombinante. Mentre altri anticorpi commerciali contro la GFP mostrano tipicamente una forte reattività con E. coli, l'anticorpo anti GFP AB3080 è stato purificato con cromatografia su proteina A e quindi sottoposto ad un accurato adsorbimento contro cellule intere di batteri del ceppo E. coli BL21. Grazie a tali procedure l′anticorpo mostra una reattività crociata con E. coli minima.
Immunogeno
GFP nativa ad elevata purezza ottenuta da Aequorea victoria.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epitopi tag & uso generale
Questo anticorpo anti-proteina fluorescente verde è validato per il rilevamento della Proteina Fluorescente Verde in applicazioni di ELISA, IC, IH, WB .
Sottocategoria di ricerca
Epitopi tag
Western blotting:
un lotto precedente di questo anticorpo è stato utilizzato in Western bolt.
ELISA:
diluizioni 1:2000-1:10.000 di un precedente lotto sono state utilizzate in ELISA.
N.B.: Mentre AB3080 è stato adsorbito contro le proteine di E. coli, in genere la maggior parte degli anticorpi secondari non lo è. Per ridurre la possibile reattività per E. coli suggeriamo, nei sistemi di rilevamento indiretto, l′uso degli anticorpi secondari altamente purificati di Millipore .
Immunocitochimica:
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall'utente finale.
Qualità
Testato regolarmente mediante immunocitochimica su cellule RENCX.
Immunocitochimica: Analisi in microscopia confocale fluorescente di cellule RENCX che esprimono costitutivamente la GFP utilizzando questo lotto di anticorpo anti-GFP prodotto in coniglio (rosso). Il segnale verde indica la GFP espressa.
Descrizione del bersaglio
La GFP da sola ha peso molecolare di 27 kDa, nel caso di proteine di fusione il peso molecolare dipenderà da quello della proteina in esame.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG policlonali di coniglio purificati in tampone Tris 10 mM, pH 7,2 con 0,01% di azide di sodio.
Purificazione con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20 ºC.
Indicazioni per l'uso:
una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare la provetta e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
:GFP di fusione espressa in
cellule RENCX.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Subha Karumuthil-Melethil et al.
Human gene therapy, 27(7), 509-521 (2016-05-21)
GM2 gangliosidosis is a family of three genetic neurodegenerative disorders caused by the accumulation of GM2 ganglioside (GM2) in neuronal tissue. Two of these are due to the deficiency of the heterodimeric (α-β), "A" isoenzyme of lysosomal β-hexosaminidase (HexA). Mutations
Induction of spine growth and synapse formation by regulation of the spine actin cytoskeleton.
Zito, K; Knott, G; Shepherd, GM; Shenolikar, S; Svoboda, K
Neuron null
Targeted ablation and reorganization of the principal preplate neurons and their neuroblasts identified by golli promoter transgene expression in the neocortex of mice.
Xie, YY; Jacobs, E; Fisher, R
ASN Neuro null
Aosa Kamezaki et al.
Scientific reports, 6, 28873-28873 (2016-07-02)
Neuregulin1 (NRG1) plays diverse developmental roles and is likely involved in several neurological disorders including schizophrenia. The transmembrane NRG1 protein is proteolytically cleaved and released as a soluble ligand for ErbB receptors. Such post-translational processing, referred to as 'ectodomain shedding'
Noninvasive in vivo imaging of monocyte trafficking to atherosclerotic lesions.
Kircher, MF; Grimm, J; Swirski, FK; Libby, P; Gerszten, RE; Allport, JR; Weissleder, R
Circulation null