AB1991
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-CMT2CC
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody, lysine-serine-proline repeat, serum, Chemicon®
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
avian, reptile
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mammals
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEFH(4744)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting
Electron microscopy
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1