AB1787P
Anti-Dopamine D4 Receptor Antibody, extracellular domain
Chemicon®, from rabbit
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Drd4(13491)
Specificità
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen peptide shows sequence homology of 90% with rat and human D4 receptors (Van Tol et al. 1992; Legerski & Peterson 1992; Livingstone et al. 1992; Seeman et al. 1994; O′Malley et al. 1992). Antibody cross-reactivity with D4R from various species is not known.
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
ELISA: 0.5-1.0 μg/mL (1 μg/mL immunogen peptide/well)
Not tested in immunohistochemical methods.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2