Documenti
AB15894
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Tbr2
from chicken, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Eomesodermin homolog, T-box brain protein 2, T-brain-2, TBR-2, Tbr2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgY
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EOMES(8320)
Descrizione generale
Omologo di eomesodermina (UniProt O54839; detto anche proteina cerebrale T-box 2, T-brain-2, TBR-2) nelle specie murine è codificato dal gene Eomes (detto anche Tbr2) (ID del gene 13813). I geni T-box sono una famiglia di geni che codificano per fattori di trascrizione in possesso di un dominio di legame con il DNA altamente conservato, denominato dominio T-box. Trb2 agisce come attivatore della trascrizione, rivestendo un ruolo cruciale nel corso della gastrulazione, della differenziazione del mesoderma e nel patterning degli arti. Gioca altresì un ruolo nello sviluppo cerebrale in quanto necessario nella differenziazione e la proliferazione delle cellule progenitrici intermedie e della loro progenie a livello di corteccia cerebrale. È stato inoltre dimostrato il suo coinvolgimento nella differenziazione delle cellule CD8+ T durante la risposta immunitaria che regola l′espressione di geni effettori litici. La sua regione di legame con il DNA è localizzata a livello degli amminoacidi 278-458. È stato osservato come l′inattivazione condizionale di Tbr2 durante le prime fasi dello sviluppo cerebrale sia causa di microcefalia e di gravi disturbi del comportamento. Sono state descritte due isoforme di Tbr2, che sono il risultato dello splicing alternativo. L′isoforma 2 è priva degli amminoacidi 463-481. (Rif.: Bulfone, A., et al. (1999). Mech. Dev. 84 (1-2); 133-138).
Specificità
Questo anticorpo policlonale di pollo permette di rivelare la proteina cerebrale T-box 2 (Tbr2). Il suo target è un epitopo compreso nei primi 20 amminoacidi a partire dall'estremità C-terminale.
Immunogeno
Epitopo: dominio di attivazione della trascrizione
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente ai 20 amminoacidi a partire dalla regione C-terminale della proteina cerebrale T-box 2 (Tbr2) di topo.
Applicazioni
Applicazioni testate
  • Saggi di immunoistochimica (paraffina): un lotto rappresentativo diluito 1:1.000 ha permesso di rivelare la proteina VGluT2 in sezioni di tessuto cerebrale di topo e di ratto.
  • Nota: le effettive diluizioni di lavoro ottimali vanno determinate dall′operatore poiché sia i campioni che le condizioni sperimentali possono variare.
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo Anti-Tbr2, N° Cat. AB15894, è un anticorpo policlonale di pollo in grado di rivelare la proteina cerebrale Tbr2; il suo uso è stato testato in saggi di immunoistochimica (paraffina) e Western blotting.
Sottocategoria di ricerca
Neuroscienze dello sviluppo
Qualità
Testato mediante Western blotting su lisati di tessuto di cervello di ratto.
Western blotting: una diluizione 1:1.000 di questo anticorpo ha rilevato la doublecortina nel lisato di tessuto cerebrale di ratto.
Descrizione del bersaglio
Identificata a circa 72 e 74 kDa; calcolata a 74,8 kDa. In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di pollo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 M con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato per affinità
Stoccaggio e stabilità
Conservazione raccomandata: da +2°C a +8°C.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cervello di topo E13-14.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Marina Bershteyn et al.
Cell stem cell, 20(4), 435-449 (2017-01-24)
Classical lissencephaly is a genetic neurological disorder associated with mental retardation and intractable epilepsy, and Miller-Dieker syndrome (MDS) is the most severe form of the disease. In this study, to investigate the effects of MDS on human progenitor subtypes that
Tania A Seabrook et al.
Cell reports, 21(11), 3049-3064 (2017-12-16)
The use of sensory information to drive specific behaviors relies on circuits spanning long distances that wire up through a range of axon-target recognition events. Mechanisms assembling poly-synaptic circuits and the extent to which parallel pathways can "cross-wire" to compensate
Kazuhito Toyo-oka et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(36), 12168-12181 (2014-09-05)
During brain development, neural progenitor cells proliferate and differentiate into neural precursors. These neural precursors migrate along the radial glial processes and localize at their final destination in the cortex. Numerous reports have revealed that 14-3-3 proteins are involved in
Navneet A Vasistha et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 25(10), 3290-3302 (2014-06-15)
The individual contribution of different progenitor subtypes towards the mature rodent cerebral cortex is not fully understood. Intermediate progenitor cells (IPCs) are key to understanding the regulation of neuronal number during cortical development and evolution, yet their exact contribution is
Nereo Kalebic et al.
EMBO reports, 17(3), 338-348 (2016-01-14)
We have applied the CRISPR/Cas9 system in vivo to disrupt gene expression in neural stem cells in the developing mammalian brain. Two days after in utero electroporation of a single plasmid encoding Cas9 and an appropriate guide RNA (gRNA) into