Documenti fondamentali
AB1557
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-NMDAR2B
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
N-methyl D-aspartate Receptor Subtype 2B, NR2B
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Compatibilità
not suitable for immunohistochemistry
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRIN2B(2904)
Specificità
Riconosce NMDAR2B. Nei saggi di Western blotting, riconosce una banda a 180 kDa nelle membrane di cervello di ratto. Riconosce anche una banda a 70 kDa (ritenuta un contaminante). Assenza di reattività con NMDAR2A o NMDAR2C mediante Western blotting. L′immunomarcatura si può bloccare tramite preadsorbimento dell′AB1557 con la proteina di fusione C-terminale usata per produrre l′anticorpo.
Immunogeno
Proteina di fusione C-terminale di NMDAR2B (amminoacidi 984-1104).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-NMDAR2B consente di rivelare il livello di NMDAR2B & è descritto in letteratura & convalidato per l′uso nei saggi di IP & WB.
Sottocategoria di ricerca
Neurotrasmettitori & recettori
Western blotting 1:200-1:1000 (NMDAR2B è altamente concentrato nell′ippocampo)
Immunoprecipitazione usando sezioni ippocampali solubilizzate. 3 μL (in condizioni appropriate) causano l′immunoprecipitazione quantitativa di tutto l′NMDAR2B presente in 200 μg di lisato di cervello di ratto.
L′uso in saggi di immunoistochimica non è consigliato.
Nota: le diluizioni riportate sopra sono per i saggi con 35S-proteina A; le diluizioni per i saggi di ECL devono essere considerevolmente maggiori per ottenere un′immunomarcatura specifica.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Descrizione del bersaglio
180 kDa
Stato fisico
Antisiero di coniglio. Liquido, senza conservanti.
Non purificato
Stoccaggio e stabilità
Si conserva per 1 anno dalla data di spedizione a -20°C. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare/ricongelare ripetutamente Per massimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Tessuto cerebrale, dendriti delle cellule di Purkinje di ratto, lisato di ippocampo di ratto, cellule HEK293 che esprimono NR2B
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Evgeny Pryazhnikov et al.
Scientific reports, 8(1), 6464-6464 (2018-04-25)
Ketamine, a well-known anesthetic, has recently attracted renewed attention as a fast-acting antidepressant. A single dose of ketamine induces rapid synaptogenesis, which may underlie its antidepressant effect. To test whether repeated exposure to ketamine triggers sustained synaptogenesis, we administered a
Kevin K Ogden et al.
PLoS genetics, 13(1), e1006536-e1006536 (2017-01-18)
N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs), ligand-gated ionotropic glutamate receptors, play key roles in normal brain development and various neurological disorders. Here we use standing variation data from the human population to assess which protein domains within NMDAR GluN1, GluN2A and GluN2B subunits
Inmaculada M González-González et al.
Cell reports, 42(5), 112477-112477 (2023-05-07)
Signaling via N-methyl-d-aspartate receptors (NMDARs) is critical for the maturation of glutamatergic synapses, partly through a developmental switch from immature synapses expressing primarily GluN2B- and GluN3A-containing subtypes to GluN2A-rich mature ones. This subunit switch is thought to underlie the synaptic
Sharon A Swanger et al.
American journal of human genetics, 99(6), 1261-1280 (2016-11-15)
Epilepsy and intellectual disability are associated with rare variants in the GluN2A and GluN2B (encoded by GRIN2A and GRIN2B) subunits of the N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR), a ligand-gated ion channel with essential roles in brain development and function. By assessing genetic
Jan Klooster et al.
PloS one, 11(3), e0152967-e0152967 (2016-04-01)
Here we studied the ultrastructural organization of the outer retina of the European silver eel, a highly valued commercial fish species. The retina of the European eel has an organization very similar to most vertebrates. It contains both rod and