AB15552
Anti-AT1 Receptor Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Angiotensin II receptory type 1, AGTR1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AGTR1(185)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Hormones & Receptors
Immunohistochemistry on rat brain sections.
Immunocytochemistry: 1:100
Flow cytometry, indirect: 5-10 µg of antibody /1 x 106 cells
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Included free of charge with the antibody is 40 µg of control antigen (lyophilized powder). The stock solution of the antigen can be made up using 100 µL of sterile deionized water. For negative control, preincubate 1 µg of peptide with 1 µg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3