511071
PAF Receptor Antagonist, ABT-491
The PAF Receptor Antagonist, ABT-491, also referenced under CAS 189689-94-9, controls the biological activity of PAF Receptor. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Sinonimo/i:
PAF Receptor Antagonist, ABT-491, 1-(N,N-Dimethylcarbamoyl)-4-ethynyl-3-(3-fluoro-4-((1H-2-methylimidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)methyl)benzoyl)-indole, HCl
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
water: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C28H22FN5O2.ClH/c1-5-18-7-6-8-25-26(18)21(16-34(25)28(36)32(3)4)27(35)19-9-10-20(22(29)13-19)15-33-17(2)31-23-14-30-12-11-24(23)33;/h1,6-14,16H,15H2,2-4H3;1H
AWRGBOKANQBIBM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Albert, D.H., et al. 1998. J. Pharmacol. Exp. Ther.284, 83.
Albert, D.H., et al. 1997. Eur. J. Pharmacol.325, 69.
WGK 3