AB15412
Anti-MAP1LC3 A Antibody
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A, MAP1A/1B LC3 A, MAP1 LC3, LC3 A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP1LC3A(84557)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Immunocytochemistry: 1:200-1:1,000
Immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato