Documenti fondamentali
AABP04700
Millipore
Filtri a membrana MF-Millipore, pori da 0,8 µm
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, black
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in MCE, pori da 0,8 μm
Scegli un formato
100 FILTERS
274,00 €
274,00 €
A magazzinoDettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 FILTERS
274,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
274,00 €
A magazzinoDettagli
Materiali
black filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
Livello qualitativo
Descrizione
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, 100 discs
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
Parametri
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. filtro
47 mm
Spessore
150 μm
Estraibili (gravimetria)
4%
Colore
black
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.8 μm pore size
82 % porosity
Punto di bolla
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: AABP
L′utilizzo di miscele biologicamente inerti di acetato di cellulosa e nitrato di cellulosa ha fatto della MF-Millipore uno dei filtri a membrana più usati in applicazioni analitiche e di ricerca.
I filtri MF-Millipore senza Triton contengono quantità minime di umettante e sono caratterizzati da un tenore di estraibili in acqua inferiore rispetto ai filtri MF-Millipore standard.
Caratteristiche & Vantaggi:
- Filtri versatili per il monitoraggio biologico e ambientale
- Disponibili in un′ampia gamma di gradi di filtrazione, bianchi o neri, con o senza quadrettatura
- Sterilizzabili mediante ossido di etilene, irradiazione a raggi gamma e autoclave.
Applicazioni
  • Saggi in fluorescenza
  • Monitoraggio delle particelle
  • Monitoraggio dell′aria
  • Microplastiche
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.