Documenti fondamentali
9081-M
Sigma-Aldrich
Human Leptin
Sinonimo/i:
Leptin hormone
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Etichetta
125Iodine labeled
Stato
solid
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... LEP(3952)
Descrizione generale
Radioactivity: <3 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Applicazioni
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Stoccaggio e stabilità
2–8 °C
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)