8920-OP
TEMED
OmniPur® Grade
Sinonimo/i:
OmniPur® TEMED, Tetramethylethylenediamine
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
clear
Condizioni di spedizione
ambient
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
DNAse: none detected
Residue after ignition: ≤0.005%
Moisture (H2O): ≤0.5%
Protease: none detected
Purity (anhydrous basis): ≤99.0%
RNAse: none detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Attenzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
61.7 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16.5 °C - closed cup