Documenti
8750-OP
Millipore
TAE Buffer
OmniPur® Grade, 25X, Premixed Powder
About This Item
Codice UNSPSC:
41105319
NACRES:
NA.28
Livello qualitativo
Forma fisica
fine powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Colore
white
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Each pouch makes 1L of 25X TAE Buffer(1X = 0.04M TRIS, 0.04M Acetate, 0.001M EDTA). Molecular Biology grade.
Specifications:
DNase: None detected
pH at 25°C: 8.2-8.4
Protease: None detected
RNase: None detected
Solubility (10%, water): To pass test
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3