Documenti fondamentali
8720-OP
Millipore
TAE Buffer
OmniPur® Grade, 10X, Liquid Concentrate
Sinonimo/i:
TRIS-Acetate-EDTA Buffer
Scegli un formato
4 L
145,00 €
145,00 €
Spedizione prevista il15 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 L
145,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.28
145,00 €
Spedizione prevista il15 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
solution
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
clear to haze-free colorless
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Descrizione generale
General Composition: Each liter of concentrate makes 10L of 1X TAE Buffer (1X = 0.04 M TRIS, 0.04 M Acetate, 0.001 M EDTA). Molecular Biology grade.
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1