Documenti fondamentali
8.57012
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B for DNA Synthesis
1-Methylimidazole : Tetrahydrofuran 18/82 (w/w), Novabiochem®
Sinonimo/i:
1-Methylimidazole : Tetrahydrofuran 18/82 (w/w), Novabiochem®
Scegli un formato
450 ML
71,70 €
4 L
909,00 €
71,70 €
Spedizione prevista il28 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
450 ML
71,70 €
4 L
909,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.22
71,70 €
Spedizione prevista il28 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
173 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
215 °C (Information refers to the main component.)
Limite di esplosione
1.5-12.4 % (v/v) Information refers to the main component.)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
P. ebollizione
65-66 °C/1013 hPa (Information refers to the main component.)
Punto di fusione
-108.5 °C (Information refers to the main component.)
Temp. transizione
flash point -22 °C (Information refers to the main component.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent
  • 857012.0450: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (28/405 neck finish)
  • 857012.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F - Information refers to the main ingredient.
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C - Information refers to the main ingredient.