Documenti fondamentali
1.18609
Sigma-Aldrich
Capping Reagent for DNA Synthesis
N-Methylimidazole/Tetrahydrofuran/Pyridine 1/8/1 (v/v/v), Novabiochem®
Sinonimo/i:
N-Methylimidazole/Tetrahydrofuran/Pyridine 1/8/1 (v/v/v), Novabiochem®
Scegli un formato
1186090450
192,00 €
4 L
223,00 €
192,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1186090450
192,00 €
4 L
223,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116006
NACRES:
NA.22
192,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
Descrizione generale
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent
118609.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
39.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
< 4.4 °C