Documenti
8.57011
Sigma-Aldrich
Capping Reagent A for DNA Synthesis
Tetrahydrofuran : Acetic Anhydride : Pyridine 77/12/11 (w/w/w), Novabiochem®
Sinonimo/i:
Tetrahydrofuran : Acetic Anhydride : Pyridine 77/12/11 (w/w/w), Novabiochem®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116006
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
215 °C (THF)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Temp. transizione
flash point -21.5 °C (THF)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Pre-mixed ready-to-use Cleavage Reagent
  • 857011.0450: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (28/405 neck finish)
  • 857011.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.7 °F - (THF)
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.5 °C - (THF)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)