Documenti fondamentali
8.56065
Sigma-Aldrich
H-Asp(OtBu)-2-ClTrt resin
Novabiochem®
Scegli un formato
1 G
90,30 €
5 G
182,00 €
90,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
90,30 €
5 G
182,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
90,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
beads
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
The product number for this product was previously 04-12-2815.
To obtain a certificate of analysis (CoA) of a lot that begins with the letter “A”, please select the option in the right hand menu “Request a COA for Lot#s starting with A”.
Linkage
Replaces: 04-12-2815
Risultati analitici
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.30 - 0.90 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
The polymer matrix is copoly (styrene -1% DVB ), 200 - 400 mesh.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1