8.56044
Fmoc-Cys(Trt)-NovaSyn® TGT
for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinonimo/i:
Trityl-Protected Cysteine Resin
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Fmoc-Cys(Trt)-NovaSyn® TGT, Novabiochem®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Associated Protocols and Technical Articles:
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references:
[1] E. Atherton, et al. in "Peptides 1990, Proc. 21st European Peptide Symposium, E. Giralt & D. Andreu(Eds), 1991, Escom, Leiden, pp. 243
[2] J. Lukszo, et al. (1996) Lett. Pept. Sci., 3, 157.
[3] Y. Fujiwara, et al. (1994) Chem. Pharm. Bull., 42, 724.
[4] K. Barlos & D. Gatos in “Fmoc solid phase peptide synthesis: a practical approach”, W. C. Chan & P. D.White (Eds.), Oxford University Press, Oxford, 2000, pp. 218.
Applicazioni
Linkage
WGK 1