Documenti fondamentali
8.53111
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ser(Bzl)-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-D-Ser(Bzl)-OH, N-α-t.-Boc-O-benzyl-D-serine
Scegli un formato
25 G
536,90 €
536,90 €
Prezzo di listino767,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
536,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H21NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
536,90 €
Prezzo di listino767,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
58-61 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N([C@H](COCc1ccccc1)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(13(17)18)10-20-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/p-1/t12-/m1/s1
DMBKPDOAQVGTST-GFCCVEGCSA-M
Descrizione generale
Standard building block for introduction of D-serine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Linkage
Replaces: 04-13-0065
Risultati analitici
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in ethanol/water 4:1): -22.0 - -18.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3